Tisk…
2,2-Dimethylsuccinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14327-10G OR14327-25G
APOSOR14327-10GEA 622 CZK
APOSOR14327-10G APOSOR14327-25G
2,2-Dimethylsuccinic acid
2,2-Dimethylsuccinic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004196
CAS číslo: 597-43-3
EINECS: 209-899-6