Tisk…
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1-Dimethylbenzene-1,4-diamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
OR14326-25G OR14326-5G
APOSOR14326-25GEA 3310 CZK
APOSOR14326-25G APOSOR14326-5G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 215 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012990
CAS číslo: 2052-46-2
EINECS: 218-146-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II