Tisk…
Dimethylglyoxim 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 622 CZK
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimethylglyoxim 99%
Dimethylglyoxim
Vzorec: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Bod tání: 240…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002117
CAS číslo: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III