Tisk…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 2980 CZK
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Vzorec: C₈Cl₂N₂O₂
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001593
CAS číslo: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III