Tisk…
4-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 953 CZK
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoline
4-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 280…285 °C
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006904
CAS číslo: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8