Tisk…
Amantadine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 1620 CZK
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadine 95%
Amantadine
Vzorec: C₁₀H₁₇N
MW: 151,25 g/mol
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074732
CAS číslo: 768-94-5
EINECS: 212-201-2