10-Bromodecanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14309-100G
OR14309-500G
APOSOR14309-100GEA
1660
CZK
APOSOR14309-100G
APOSOR14309-500G
10-Bromodecanoic acid 98%
10-Bromodecanoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₉BrO₂ MW: 251.16 g/mol Bod varu: 163…165 °C/2mmHg Bod tání: 38…42 °C Bod vzplanutí: >231 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014388 CAS číslo: 50530-12-6 |