Tisk…

10-Hydroxydecanoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 2280 CZK
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Vzorec: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010510
CAS číslo: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR