Tisk…
Thiazol-2-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 2280 CZK
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Vzorec: C₄H₅NOS
MW: 115,1500 g/mol
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200855
CAS číslo: 14542-12-2