Tisk…
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
OR14305-100G OR14305-25G OR14305-5G
APOSOR14305-100GEA 3310 CZK
APOSOR14305-100G APOSOR14305-25G APOSOR14305-5G
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
4-Hydroxytetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Bod varu: 87 °C/15mmHg
Hustota: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006633
CAS číslo: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8