Tisk…
3-Bromoanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 622 CZK
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromoanthranilic acid 97%
3-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 343…344 °C
Bod tání: 174…178 °C
Hustota: 1,793 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618453
CAS číslo: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III