Tisk…
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 4300 CZK
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃
MW: 127,1000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571070
CAS číslo: 2510-32-9