Tisk…
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 3310 CZK
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O₂
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411615
CAS číslo: 886361-84-8