4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14294-250MG
APOSOR14294-250MGEA
0
CZK
APOSOR14294-250MG
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃ MW: 219,24 g/mol Bod tání: 169…171 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06411619 CAS číslo: 2971-18-8 |