Tisk…
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14287-250MG
APOSOR14287-250MGEA 1660 CZK
APOSOR14287-250MG
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,2500 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03821886
CAS číslo: 280772-00-1