Tisk…
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 13200 CZK
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod tání: 183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427537
CAS číslo: 78119-82-1