Tisk…
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 7840 CZK
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Vzorec: C₆H₃Br₂ClOS
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411631
CAS číslo: 62673-71-6