Tisk…
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA 7210 CZK
APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈BrN₃
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00558911
CAS číslo: 78583-82-1