Tisk…
3-Iodoanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14264-100G OR14264-25G
APOSOR14264-100GEA 1760 CZK
APOSOR14264-100G APOSOR14264-25G
3-Iodoanisole 98%
3-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
Bod varu: 243…244 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001048
CAS číslo: 766-85-8