Tisk…
Dess-Martin periodinane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 996 CZK
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Vzorec: C₁₃H₁₃IO₈
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130127
CAS číslo: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III