Tisk…
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14260-1G OR14260-250MG
APOSOR14260-1GEA 817 CZK
APOSOR14260-1G APOSOR14260-250MG
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₅H₂₃N₃O₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115046
CAS číslo: 170017-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III