Tisk…
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 4140 CZK
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Vzorec: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Bod tání: 146…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03198179
CAS číslo: 55512-05-5