Tisk…
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 1950 CZK
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₅
Bod tání: 102…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039006
CAS číslo: 290331-71-4