Tisk…
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 2980 CZK
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₃S
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090909
CAS číslo: 22184-97-0