Tisk…
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 20400 CZK
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Bod tání: 116…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02063328
CAS číslo: 22184-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III