Tisk…
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 3310 CZK
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200963
CAS číslo: 875851-66-4