Tisk…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 1540 CZK
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Bod tání: 147…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200984
CAS číslo: 136117-69-6