Tisk…

Methyl-4,6-dichloronicotinate 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 4,6-dichloronicotinate

OR14223-1G OR14223-25G OR14223-5G
APOSOR14223-1GEA 622 CZK
APOSOR14223-1G APOSOR14223-25G APOSOR14223-5G
Methyl-4,6-dichloronicotinate 95+%
Methyl-4,6-dichloronicotinate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04125732
CAS číslo: 65973-52-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR