Tisk…
2-Iodo-p-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 827 CZK
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidine
2-Iodo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233.05
Bod varu: 279
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407391
CAS číslo: 29289-13-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II