Tisk…
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 622 CZK
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₇H₈N₄
MW: 148,17 g/mol
Bod tání: 224…225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00513603
CAS číslo: 15108-18-6