Tisk…
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14211-1G
APOSOR14211-1GEA 11380 CZK
APOSOR14211-1G
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Vzorec: C₁₃H₈N₂O
Bod tání: 175…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200959
CAS číslo: 253801-11-5