Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl-2-chloro-2-2-4-methylphenyl-hydrazono-acetate, Ethyl-2-chloro-2-[2-(4-methylphenyl)hydrazono]acetate, Ethyl chloro[(4-methylphenyl)hydrazono]acetate
OR14210-1G
APOSOR14210-1GEA
3940
CZK
APOSOR14210-1G
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Vzorec:
C₁₁H₁₃ClN₂O₂ MW: 240,69 g/mol Bod tání: 103…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00266044 CAS číslo: 27171-88-6 |