Tisk…
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 1410 CZK
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₁ClN₂O
MW: 270,72 g/mol
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200974
CAS číslo: 886361-80-4