Tisk…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 622 CZK
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094733
CAS číslo: 116574-71-1