Tisk…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 25260 CZK
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Vzorec: C₁₁H₇NO₄
Bod tání: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00759392
CAS číslo: 49711-55-9