4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G
OR14173-25G
OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA
19350
CZK
APOSOR14173-100G
APOSOR14173-25G
APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₇BO₃ MW: 232.086 g/mol Bod tání: 54…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972375 CAS číslo: 128376-64-7 |