Tisk…
Isobutylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
OR14160-100G OR14160-25G OR14160-5G
APOSOR14160-100GEA 2860 CZK
APOSOR14160-100G APOSOR14160-25G APOSOR14160-5G
Isobutylboronic acid
Isobutylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134156
CAS číslo: 84110-40-7