4-Isoquinolineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14158-1G
OR14158-5G
APOSOR14158-1GEA
2860
CZK
APOSOR14158-1G
APOSOR14158-5G
4-Isoquinolineboronic acid 96%
4-Isoquinolineboronic acid
Vzorec:
C₉H₈BNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03412093 CAS číslo: 192182-56-2 |