Tisk…
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14157-100G OR14157-25G OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA 4300 CZK
APOSOR14157-100G APOSOR14157-25G APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03427051
CAS číslo: 153624-46-5