Tisk…
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 827 CZK
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BCl₂O₃
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796322
CAS číslo: 1218790-87-4