2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G
OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA
0
CZK
APOSOR1415-1G
APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₄S MW: 304.37 g/mol Bod tání: 71.5…73.5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797505 CAS číslo: 94709-25-8 |