Tisk…
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 1740 CZK
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1601 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689688
CAS číslo: 104103-06-2