Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14144-10G
OR14144-1G
OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA
5430
CZK
APOSOR14144-10G
APOSOR14144-1G
APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Bod tání: 91…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051967 CAS číslo: 5081-37-8 |