Tisk…
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 1210 CZK
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Bod tání: 122…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03787060
CAS číslo: 60518-59-4