Tisk…
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14141-1G OR14141-5G OR14141-10G
APOSOR14141-1GEA 2900 CZK
APOSOR14141-1G APOSOR14141-5G APOSOR14141-10G
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 110…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689687
CAS číslo: 924869-17-0