Tisk…
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 910 CZK
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₂
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689702
CAS číslo: 924869-19-2