Tisk…
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1414-10G OR1414-50G
APOSOR1414-10GEA 7670 CZK
APOSOR1414-10G APOSOR1414-50G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Vzorec: C₉H₁₀N₂OS
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041170
CAS číslo: 86801-04-9
UN: 3335
ADR: 9,III