Tisk…
Methyl-3-aminoisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 3230 CZK
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082535
CAS číslo: 55279-30-6