Tisk…
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 4960 CZK
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₃
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689722
CAS číslo: 924862-18-0