Tisk…
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 2480 CZK
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017093
CAS číslo: 63435-16-5